MAB1378
Anti-Integrin α6 Antibody, clone NKI-GoH3
clone NKI-GoH3, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
CD49f
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NKI-GoH3, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA6(3655)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistology on frozen tissue sections: 1:25-1:50
Immunoprecipitation (Sonnenberg, et al. 1990)
Inhibition of laminin binding:40μg/ml.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human intestine tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2