MilliporeSigma
Passer à
SML2124
Ned-K
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,3S)-1-(3-((4-(2-Cyanophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
608,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H31N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
608,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ned-K is a specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations via two-pore channels (TPC1) and opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP) in cardiomyocytes during simulated ischaemia and reperfusion. Ned-K protected cardiomyocytes from cell death during ischaemia and reperfusion injury in rats.
specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2830N5655
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥92.5%
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥92.5%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Ned-K for TPC1 channel inhibition studies
-
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable