MAB10234-I
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen Antibody, clone H21F8-1
239,00 $
About This Item
239,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H21F8-1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 43.72 kDa
observed mol wt ~43.72 kDa
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgM
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
vaccinia virus ... S(944569)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Hepatitis B virus infected liver (HBsAg-positive) tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Hepatitis B Virus Surface Antigen in Hepatitis B virus infected liver (HBsAg-positive) tissue sections.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable