MAB10227
Anti-Dengue Virus-1 Antibody | MAB10227
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable