Principaux documents
MAB10219
Sigma-Aldrich
Anticorps Anti-virus d'Epstein Barr, clone 72A1 | MAB10219
ascites fluid, clone 72A1, Chemicon®
100 μL
605,00 $
605,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
605,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
605,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
72A1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le virus d'Epstein-Barr, fréquemment appelé EBV, fait partie de la famille des herpèsvirus et représente l'un des virus humains les plus courants. Bien que les symptômes de la mononucléose infectieuse disparaissent généralement en un ou deux mois, l'EBV reste dormant ou latent dans quelques cellules de la gorge et du sang pour le reste de la vie de la personne. Le virus peut de temps en temps se réactiver et on le retrouve fréquemment dans la salive des personnes infectées. Cette réactivation se produit généralement sans symptômes de maladie. L'EBV établit également une infection dormante à vie dans certaines cellules du système immunitaire.
Spécificité
L'anticorps réagit avec la glycoprotéine de l'enveloppe virale de 350 kDa/220 kDa.
Immunogène
Particules du virus Epstein-Barr fixées désintégrées
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Ascites
Liquide d'ascite sans conservateurs.
Stockage et stabilité
À -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Monoclonal antibody against a 250,000-dalton glycoprotein of Epstein-Barr virus identifies a membrane antigen and a neutralizing antigen
Hoffman, G J, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 77, 2979-2983 (1980)
Keiko Nagata et al.
Viral immunology, 31(8), 540-547 (2018-09-18)
Immunoglobulin (Ig) G4-related disease (IgG4-RD) is a newly recognized systemic fibroinflammatory disease with characteristic histological findings and high serum IgG4 levels. Epstein-Barr virus (EBV) is a persistent herpesvirus in B lymphocytes, and we previously reported EBV reactivation-induced Ig production. We
María López-Montañés et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(2), 656-665 (2017-06-21)
NK cells have been reported to respond against EBV-infected B cells in the lytic cycle and to control the viral infection involving IFN-γ secretion. Early reports proposed a role for NK cell Ab-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) triggered via FcγR-IIIA (CD16)
Chien-Hui Hung et al.
Journal of virology, 88(20), 12133-12145 (2014-08-15)
Autophagy is an intracellular degradation pathway that provides a host defense mechanism against intracellular pathogens. However, many viruses exploit this mechanism to promote their replication. This study shows that lytic induction of Epstein-Barr virus (EBV) increases the membrane-bound form of
Keiko Nagata et al.
Autoimmunity, 48(5), 328-335 (2015-03-12)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous virus that infects most adults latently. It persists in B lymphocytes and reactivates occasionally. Graves' disease is an autoimmune hyperthyroidism caused by thyrotropin receptor antibodies (TRAbs). We have reported that Graves' disease patients and