Documents
MA1HC10FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
A1HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, A1HC media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Description
Post-TFF (Prostak) clarification fluids
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
1.1 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
A1HC
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MA1HC10FS1 se présente sous la forme d'un POD à haute capacité, de dimensions 32 cm (H) × 62 cm (L), et possède une surface de filtration de 1,1 m2.
Cette série de médias A1HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification de liquides post-TFF. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs et manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine l'entretien et les exigences en matière de validation du nettoyage.
Application
Liquides de clarification post-filtration à flux tangentiel (TFF (Prostak)
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de médias filtrants dans des produits monocouches et multicouches
  • Le média à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et la comprime la clarification
  • Le format souple d'utilisation et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter, de NEP et de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : A1HC
Pour 24 heures de trempage dans 10 l d'eau pure après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 (10 l/ft2) de superficie de matériau filtrant :
Sodium : <3,0 mg/ft2
Calcium : <0,7 mg/ft2
Magnésium : <0,2 mg/ft2
Mercure : <0,01 mg/ft2
Chrome : <0,01 mg/ft2
Aluminium : <0,01 mg/ft2
Potassium : <0,01 mg/ft2
Plomb : <0,01 mg/ft2
Arsenic : <0,01 mg/ft2
Cobalt : <0,01 mg/ft2
Fer : <0,01 mg/ft2
Manganèse : <0,01 mg/ft2
Titane : <0,01 mg/ft2
Zinc : <0,01 mg/ft2
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 litres par m2 (10 l/ft2) de superficie de média filtrant.
Extractibles par gravimétrie : après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de média filtrant.
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de média filtrant
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3