Principaux documents
MA1HC05FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
A1HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, A1HC media series, 0.55 m 2 surface area
1 EA
794,00 $
794,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
794,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
794,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod, A1HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Description
Post-TFF (Prostak) clarification fluids
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
0.55 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
A1HC
Description générale
Le milieu de filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format échelonnable et jetable offrant une plus grande flexibilité grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MA1HC05FS1 est livré dans un format POD à haut capacité de dimensions 32 cm (H) x 62 cm (L) et présentant une surface de filtration de 0,55 m2.
Cette série de milieux A1HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications avec des liquides de clarification post-FFT. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de milieux afin de répondre à vos besoins spécifiques : diatomite (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements d'E. coli, les milieux, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez augmenter la productivité et réduire les temps de cycle.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des collecteurs jetables facilite la connexion des filtres Pod au reste des opérations de l'unité dans le processus. La nature autonome et jetable du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
Application
Liquides de clarification post-filtration à flux tangentiel (FFT) (Prostak)
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume de rétention pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de milieux proposés en produits monocouche et multicouche
  • Le milieu à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et la comprime la clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités d'échelonnage de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de boîtier, de NEP ou de validation de nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre A1HC
Pour 24 heures de trempage dans 10 l d'eau pure après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 (10 l/pi2) de superficie de membrane :
Sodium : <3,0 mg/pi2
Calcium : <0,7 mg/pi2
Magnésium : <0,2 mg/pi2
Mercure : <0,01 mg/pi2
Chrome : <0,01 mg/pi2
Aluminium : <0,01 mg/pi2
Potassium : <0,01 mg/pi2
Plomb : <0,01 mg/pi2
Arsenic : <0,01 mg/pi2
Cobalt : <0,01 mg/pi2
Fer : <0,01 mg/pi2
Manganèse : <0,01 mg/pi2
Titane : <0,01 mg/pi2
Zinc : <0,01 mg/pi2
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Conductivité aqueuse du produit à 25 °C : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 10 litres par pi2 (100 l/m2) de superficie de membrane.
Extractibles par gravimétrie : Après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.