LUXRGTRES
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station
Resolving Solution for use with Diluent for MPAGE® Lux Curing Station
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station,
Description
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
Niveau de qualité
Conditionnement
1 ea of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Millipore
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × l × H
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.