Principaux documents
LUXRGTDIL
Millipore
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station
greener alternative
Diluent for use with Resolving Solution for MPAGE® Lux Curing Station
1 EACH
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
116,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105323
Nomenclature NACRES :
NC.01
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
Durée de conservation
12 mo.
Niveau de qualité
Conditionnement
1 ea of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Millipore
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × l × H
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Use the mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent with mPAGE® Lux Curing Station, mPAGE® Lux Resolving Solution and mPAGE® Lux Stacking Solution for making polyacrylamide gels. It offers rapid and simple gel curing process for handcasting mini protein gels. A mini gel is cured in 1.5min and overall casting process can be less than 3min.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.