Principaux documents
LSKMAGS15
Millipore
Support magnétique PureProteome 15 ml
The PureProteome Magnetic Stand, 15 mL is designed for use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications (e. g., His-tag purifications or immunoprecipitations).
Synonyme(s) :
Support magnétique pour les billes magnétiques PureProteome, Support magnétique pour les tubes de 15 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NA.56
Matériaux
self-standing
Caractéristiques
binder
Fabricant/nom de marque
PureProteome
Technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support magnétique PureProteome améliore considérablement l'efficacité de capture des billes PureProteome, qui possèdent une grande capacité de liaison.
Application
Le support magnétique PureProteome 15 ml convient aux applications suivantes :
  • purification à l'aide de billes magnétiques
  • purification des protéines
  • purification du complexe protéique impliquant la protéine de choc thermique 90 (Hsp90)/Cdc37 (cycle de division cellulaire 37)/kinase dépendante des cyclines 4 (Cdk4), pour incuber et laver les billes avec 10 volumes de tampon de lyse
Autres remarques
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Protein expression and purification of the Hsp90-Cdc37-Cdk4 kinase complex from Saccharomyces cerevisiae
Verba KA and Agard DA
Bio-protocol, 7(19), e2563-e2563 (2017)