KX0020
Kerosene
GR
Synonyme(s) :
Kerosene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.75 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
≤1 ppm Sulfur (S)
Couleur
APHA: ≤20
Point d'ébullition
180-188 °C
Température de transition
flash point 54 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 - 125.6 °F
Point d'éclair (°C)
38 - 52 °C