1534402
USP
Phenyltoloxamine citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phenyltoloxamine citrate salt, N,N-Dimethyl-2([α-phenyl-o-tolyl]oxy)ethylamine
507,00 $
About This Item
507,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenyltoloxamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
ZZYHCCDMBJTROG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable