KVEPG10HH1
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XL 10 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Gamma Compatible
1 074,00 $
About This Item
1 074,00 $
Nom du produit
Millipore Express® SHR, Opticap® XL Capsule, Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Matériaux
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Longueur du dispositif
33.5 cm (13.2 in.)
Taille du dispositif
10 in.
Diam. du filtre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration du filtre
0.69 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHR
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Point de bulle
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Raccords
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Conditionnement
Notes préparatoires
Gamma Compatible to 45 kGy. May be autoclaved for 3 cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Learn more mAb upstream processing, specifically on the products designed for efficient sterile filtration of cell culture media and media components.