KMP2G2TTT1
Milligard® PES 1.2/0.2 μm nominal, Opticap® T-line 20 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), sterilization compatible with autoclavable
1 233,00 $
About This Item
1 233,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
L × l
58.6 cm (23.1 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
Surface de filtration
1.2 m2 (12.8 ft2)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm pore size (nominal)
Raccords
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Catégories apparentées
Description générale
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais