Principaux documents
JMWP09025
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 5,0 μm
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Omnipore
25 FILTERS
454,00 $
454,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Changer de vue
25 FILTERS
454,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
454,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
85 μm
Dimension de pores
5.0 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre membrane Omnipore contient une membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Il peut servir à la filtration des solutions aqueuses et ) la clarification des solutions acides et basiques.
Application
  • Filtration des solutions aqueuses
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Compatible avec les solvants et les solutions acides et basiques.
  • Biologiquement et chimiquement inerte.
  • Porosité élevée pour un débit rapide.
Informations légales
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13