IX70XXPKIT
Kit de purification d′eau Milli-Q® IX 7010/15
For Milli-Q® IX 7010/15 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX70XXPKT1.
2 480,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
About This Item
2 480,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Description générale
- Deux cartouches de prétraitement IPAK Gard® composées d'un filtre plissé pour l'élimination des particules, des minéraux et des colloïdes et d'un bloc de charbon pour l'élimination du chlore du libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et d'améliorer la performance du système.
- Un filtre évent de cuve qui protège l'eau pure (Type 2) stockée des contaminants présents dans l'air Il contient du charbon actif, de la chaux sodée et un filtre membrane pour empêcher l'air impur de pénétrer dans la cuve.
Application
- À utiliser avec les systèmes d'eau pure Milli-Q® IX 7010/15/
- Les cartouches de prétraitement IPAK Gard® protègent les membranes d'OI pour garantir la performance du système au fil des ans.
- Le filtre évent de cuve protège l'eau pure stockée des contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
- Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
- Cartouches fournies avec un bouchon de vidange (par cartouche) pour éliminer l'excédent d'eau des cartouches usagées et ainsi réduire leur poids lors de leur mise au rebut.
- 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Gard® sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Contenu apparenté
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.