Principaux documents
IT5SP0015
Millipore
IT5 Inline Pneumatic Filter Assy
1 EA
68,00 $
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Hauteur
1 in.
25 mm
Largeur
1 in.
Profondeur
3 in.
Poids
16 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany