Documents
IT5SP0012
Millipore
Fuse Glass 2A 250VAC 5×20MM
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
0.125 in.
3 mm
Largeur
0.125 in.
depth
0.5 in.
Poids
1 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany