IHCR1002-6
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 22C11
Synonyme(s) :
APP
472,00 $
About This Item
472,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-APP A4, a.a. 66 à 81 (extrémité N-terminale), prédilué, clone 22C11, clone 22C11, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
22C11, monoclonal
Espèces réactives
canine, mouse, monkey, pig, fish, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Prétraitement : récupération d'épitopes induite par la chaleur (HIER). Utilisation de tampon de citrate recommandée, pH 6,0 (réf. 21545). Aucun signal n'a été détecté sans récupération d'épitopes.
Incubation : 30 minutes avec les kits de détection IHC Select.
L'APP a été prédiluée pour être utilisée en tant qu'anticorps primaire avec les protocoles et kits de détection IHC Select Chemicon (réf. DAB050, DET-HP1000, APR050 et DET-APR1000). Toutefois, il est possible d'utiliser les systèmes de détection IHC d'autres vendeurs. Pour une description détaillée du protocole optimisé, consulter le site www.chemicon.com et sélectionner le lien "Protocoles" sous réf. IHCR1002-6.
Neurosciences
Maladies neurodégénératives
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable