Principaux documents
HGAMMAG-303E
Millipore
Kit monoplex à billes magnétiques pour l′analyse de l′immunoglobuline IgE humaine MILLIPLEX® - Test d′isotypage
Isotyping Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple immunoglobulins (Ig) in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Détection de l’immunoglobuline IgE, Kit de détection de l’IgE humaine, Kit à billes pour l’IgE humaine
96 WELLS
813,00 $
813,00 $
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
96 WELLS
813,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
813,00 $
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 102%
(IgE)
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 4.1-1,000 ng/mL
(IgE)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Single Plex
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L′immunoglobuline E (IgE), présente uniquement chez les mammifères, joue un rôle essentiel dans les réactions allergiques et est principalement associée à l′hypersensibilité de type 1. L′IgE est l′isotype de l′immunoglobuline le moins abondant chez les individus normaux ; sa concentration représente seulement 0,05 % de la concentration sérique de l′IgG. L′IgE est capable de déclencher de fortes réactions immunitaires, avec jusqu′à 10 fois le niveau habituel détecté dans le sérum des patients atopiques, même si des taux augmentés ne sont observés que chez 50 % environ des patients atteints de troubles allergiques. L′IgE se lie avec une forte affinité au récepteur FcεRI, situé principalement sur les mastocytes et les basophiles, ce qui amène les cellules à reconnaître certains antigènes bien spécifiques comme les acariens, les squames animales ou le pollen. Une fois activées et après exposition répétée au même antigène, ces cellules libèrent des molécules comme les histamines, les prostaglandines et les leucotriènes, provoquant une "réaction allergique".
Même si les mécanismes de cette réponse immunitaire sont bien compris, la recherche se poursuit pour comprendre les divers degrés des réponses allergiques, qui vont d′une légère rhinite à l′anaphylaxie. Le kit monoplex à billes pour l′analyse de l′IgE humaine MILLIPLEX® vous permet ainsi de mesurer les taux d′IgE dans seulement 50 μl de sérum ou de plasma humain dilué au 1/50e, ce qui vous fait gagner du temps et économise vos précieux échantillons.
Type de panel : Réponse immunitaire
Spécificité
La réactivité croisée entre ces anticorps et ceux dirigés contre d′autres immunoglobulines est non détectable ou négligeable.
Application
  • Analyte : IgE
  • Type d'échantillon recommandé : Échantillons de sérum, plasma ou lysat tissulaire/cellulaire et surnageant de culture
  • Dilution recommandée pour les échantillons : Plasma ou sérum dilué au 1/50e, ou 50 μl de surnageant de culture cellulaire
  • Durée de l'essai : Une journée
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie
Conditionnement
Plaque à 96 puits
Composants
Anticorps anti-chaînes légères k et λ humaines PE MILLIPLEX MAP
Étalon d′IgE humaine MILLIPLEX MAP
Témoin positif de sérum humain MILLIPLEX MAP
Tampon d′analyse MILLIPLEX MAP
Tampon de lavage 10x MILLIPLEX MAP
Jeu constitué d′une plaque de filtration à 96 puits et de 4 éléments de scellage
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Informations légales
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Sophia Kwon et al.
Annals of the American Thoracic Society, 13(8), 1253-1261 (2016-04-21)
The World Trade Center (WTC) collapse generated caustic airborne particulates that caused chronic rhinosinusitis in exposed Fire Department of New York firefighters. Surgery was performed when symptoms remained uncontrolled despite medical management. To identify predictors of surgical intervention for chronic
José Carlos Zarzuela et al.
Frontiers in immunology, 13, 911022-911022 (2022-08-09)
Conjunctival intraepithelial lymphocytes, tear soluble molecules and commensal microbiota have important roles in the ocular mucosal immune response in healthy and diseased subjects. For the purpose of this study, the cellular and microbial populations of the conjunctiva and the lacrimal
Contenu apparenté
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources.