HG000C41
Baird-Parker Agar
powder, pH 6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving), poly bottle of 12 × 500 g
Synonyme(s) :
Baird-Parker Agar Base
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Agar, 20.0 g/L
Glycine, 12.0 g/L
Lithium Chloride, 5.0 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Sodium Pyruvate, 10.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 1.0 g/L
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g
pH
6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Température de stockage
15-25°C
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3