GTTP03700
Filtre membranaire Isopore™
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 0,22 µm de dimension de pores
218,00 $
About This Item
218,00 $
Produits recommandés
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore™
Millipore
Paramètres
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
37 mm
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimension de pores
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Point de bulle
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Chimiotaxie
- Bioanalyses
- Cytologie
- Surveillance de la qualité de l'air
- Analyse par microscopie électronique à balayage
- Essai de stérilité
- Détection de microplastiques
- Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
- La structure de la membrane Isopore™ permet la rétention des particules sur la surface pour faciliter le dénombrement et l'analyse.
- Présente une faible interférence de bruit de fond.
- Non hygroscopique.
- Réduction du temps d'analyse des échantillons.
- Matériau translucide.
Attention