GR15L
Anti-EGFR (Ab-5) Mouse mAb (EGFR.1)
lyophilized, clone EGFR.1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Epidermal Growth Factor Receptor
596,00 $
About This Item
596,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EGFR.1, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml)
Immunoprecipitation (1-2 g/sample)
Neutralization Studies (1-2 g/ml; see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HL-60 cells
A-431 cells
Autres remarques
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1