Principaux documents
FR180380143
Sigma-Aldrich
K1-030 Black COOH PS 10%
About This Item
Code UNSPSC :
13102026
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable