FR180380018
Estapor® White Carboxylated microspheres
A1-005 White COOH PS AV 10%, White carboxylated microspheres 60nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Synonyme(s) :
Carboxylated Particles, Carboxylated beads, Plain beads
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml-10L
Concentration
10% solids
Technique(s)
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Couleur
white
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diamètre des billes
0.050-0.075 μm
Capacité
200-400 μeq/g surface charge density
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (COOH)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.