FCMAB306P
Milli-Mark Anti-Human-Nuclei-PE Antibody, clone 235-1
clone 235-1, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
HuNu
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cells.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable