EZHS42
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
1 080,00 $
About This Item
1 080,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA, This High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Spécificité
Application
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials