Principaux documents
EZCL-31K
Millipore
Canine Leptin ELISA Kit
measures Leptin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
Kit de leptine canine, Leptine ELISA
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Nom du produit
Leptine canine ELISA,
Espèces réactives
canine
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Application(s)
research use
assay range
inter-assay cv: 6-7%
intra-assay cv: 2-6%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.78-50  ng/mL
accuracy: 100-106%
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La leptine, une protéine de 16 kD et un produit du gène de l'obésité (ob), est principalement synthétisée et sécrétée par les tissus adipeux. Elle est donc considérée comme une adipokine. Avec des niveaux de circulation directement proportionnels à la quantité totale de graisse corporelle, la leptine joue un rôle important dans le métabolisme de l'ensemble du corps, régulant l'apport en nourriture et le bilan d'énergie et contribuant au contrôle de l'homéostasie, de la fonction reproductrice, du système immunitaire et de nombreuses autres fonctions du corps. La leptine se lie aux récepteurs de l'hypothalamus pour signaler la satiété et réduire l'appétit, bien que les données suggèrent qu'en général, les personnes obèses pourraient avoir un niveau anormalement élevé de leptine en circulation. Cela suggère une résistance à la leptine, similaire à l'insensibilité à l'insuline associée au diabète de type 2. Par conséquent, l'étude de la leptine est essentielle pour comprendre la relation entre l'appétit, le bilan d'énergie et l'obésité.
Spécificité
Produit utilisé pour détecter/quantifier : la leptine
Application
La leptine canine ELISA est utilisée pour mesurer et quantifier les niveaux de leptine dans la recherche métabolique, endocrinienne et neuroscientifique
Il s'agit d'un test de 4 heures à température ambiante utilisant un échantillon de 20 μl
Domaine de recherche : métabolisme
Sous-domaine de recherche : obésité, troubles métaboliques
Conditionnement
Plaque de 96 puits à barrettes de puits
Autres remarques
Contacter le support technique.
Clause de non-responsabilité
Produit réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.