Documents
EZAAWG474
Millipore
Filtre membrane EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Synonyme(s) :
Filtres membranes, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agence
ISO 7704
Description
Yeast or mold
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type wine
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres EZ-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose blanche, quadrillée, de 0,8 μm de dimension de pores et de 47 mm de diamètre. En alliant une facilité de manipulation inégalée aux avantages des membranes stériles, prêtes à l'emploi, conditionnées sous emballage individuel, les membranes EZ-Pak et leur distributeur révolutionnent la manipulation des filtres pour la technique de la filtration sur membrane (MF). Ces filtres sont très utilisés pour le recouvrement des levures et moisissures dans les échantillons.
Application
Technique de la filtration sur membrane pour l'analyse microbiologique des boissons (eau, vin, bière, boissons pour sportifs…).
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.