Key Documents
EX0275
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
Synonyme(s) :
ethyl alcohol
About This Item
Code UNSPSC :
12352108
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
200 proof in alcohol (denatured)
Température de transition
flash point 13 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
200 Proof
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup