Principaux documents
EX0274
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
190 Proof
Synonyme(s) :
ethyl alcohol
200 L
11 190,00 $
11 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 L
11 190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352104
11 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
190 proof in alcohol (denatured)
Température de transition
flash point 16 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
190 Proof
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup