Principaux documents
EMS0008
Sigma-Aldrich
LysargiNase
suitable for peptide or protein digestion insolution or in gel
Synonyme(s) :
LysargiNase mirrors trypsin for protein C-terminal and methylation-site identification
1 EA
327,00 $
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
327,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105331
Nomenclature NACRES :
NA.54
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La LysargiNase est une métalloprotéinase présente dans Methanosarcina acetivorans, une archée thermophile. Elle clive précisément les protéines avant les résidus lysine et arginine. Ce clivage génère des peptides de poids moléculaires similaires à ceux des peptides tryptiques, mais avec des résidus lysine ou arginine N-terminaux qui peuvent être fragmentés avec les spectres dominés par les ions b. Ceci peut améliorer l'identification du peptide C-terminal des protéines et plusieurs affectations de phosphosites riches en arginine. Contrairement à la trypsine, le clivage par la LysargiNase concerne aussi les lysines et les arginines méthylées, ce qui permet de détecter ces modifications épigénétiques.
La LysargiNase permet de digérer les peptides ou les protéines en solution ou dans un gel.
Application
La LysargiNase permet de digérer les peptides ou les protéines en solution ou dans un gel.
La LysargiNase permet de digérer les peptides ou les protéines en solution ou dans un gel. Elle est active dans diverses solvants, notamment la TCEP 5 mM, le méthanol à 5 %, l'acétonitrile à 5 %, l'urée 0,8 M, le tensioactif RapiGest à 0,1 %, le désoxycholate à 1 %, le SDS à 0,2 % et le NP-40 à 1 %. Elle conserve son activité jusqu'à 55 °C à pH 6–9. La LysargiNase est inhibée de manière réversible par la 1,10-phénanthroline, l'EDTA et d'autres agents chélateurs du calcium et du zinc. Pour digérer des peptides ou des protéines, il est recommandé d'utiliser un ratio enzyme/substrat de 1/100 à 1/20 (p/p).
Composants
Chaque flacon contient 20 µg de LysargiNase, préparée par expression recombinante dans E. coli et lyophilisée à partir d'un tampon.
Forme physique
Chaque flacon contient 20 µg de LysargiNase, préparée par expression recombinante dans E. coli et lyophilisée à partir d'un tampon. Après reconstitution dans 20 µl d'eau, l'enzyme se trouve dans un mélange constitué d'HEPES 50 mM et de CaCl2 5 mM à pH 7,5.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé à -20 °C pendant 2 ans maximum. Après reconstitution, le produit non utilisé peut être stocké en aliquotes au congélateur. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Cynthia Tallant et al.
The Journal of biological chemistry, 281(26), 17920-17928 (2006-04-22)
The metzincin clan encompasses several families of zinc-dependent metalloproteases with proven function both in physiology and pathology. They act either as broad spectrum protein degraders or as sheddases, operating through limited proteolysis. Among the structurally uncharacterized metzincin families are the
Le Zhang et al.
ACS chemical biology, 16(11), 2595-2603 (2021-11-05)
Methods for the selective labeling of biogenic functional groups on peptides are being developed and used in the workflow of both current and emerging proteomics technologies, such as single-molecule fluorosequencing. To achieve successful labeling with any one method requires that
Kazuya Tsumagari et al.
STAR protocols, 2(3), 100682-100682 (2021-08-12)
Characterization of protein termini is essential for understanding how the proteome is generated through biological processes such as post-translational proteolytic events. Here, we introduce a practical protocol for terminomics to achieve simple and sensitive N- and C-terminal peptide enrichment. We
Pitter F Huesgen et al.
Nature methods, 12(1), 55-58 (2014-11-25)
To improve proteome coverage and protein C-terminal identification, we characterized the Methanosarcina acetivorans thermophilic proteinase LysargiNase, which cleaves before lysine and arginine up to 55 °C. Unlike trypsin, LysargiNase-generated peptides had N-terminal lysine or arginine residues and fragmented with b
Liana Tsiatsiani et al.
The FEBS journal, 282(14), 2612-2626 (2015-04-01)
Peptide-centered shotgun analysis of proteins has been the core technology in mass spectrometry based proteomics and has enabled numerous biological discoveries, such as the large-scale charting of protein-protein interaction networks, the quantitative analysis of protein post-translational modifications and even the