Key Documents
EHRP-3
Sigma-Aldrich
Enzyme Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable