Principaux documents
ECM671-1
Sigma-Aldrich
QCM Gelatin Invadopodia Assay (Red
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable