ECM507
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (5 µm), fluorimetric
809,00 $
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
809,00 $
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Produits recommandés
Espèces réactives
all
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditionnement
Composants
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3