Principaux documents
DX2519
Supelco
Drierite Indicating
size 10-20 mesh
Synonyme(s) :
desiccant
5 LB
454,00 $
454,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 LB
454,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
454,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Taille
10-20 mesh
Couleur
blue
Taille des particules
10-20 mesh
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
10-20 Mesh
Remarque sur l'analyse
Description: Blue irregular granules
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2