Principaux documents
DX2510
Supelco
Drierite non-Indicating
8 Mesh
Synonyme(s) :
Drierite non-Indicating, desiccant
1 LB
56,30 $
5 LB
215,00 $
56,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 LB
56,30 $
5 LB
215,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-900-3
56,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Taille
8 mesh
Couleur
white
Taille des particules
8 mesh
Pf
1450 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Application
8 Mesh
Remarque sur l'analyse
Description: White irregular granules
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable