Key Documents
DX0657
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic Acid
Biotechnology
Synonyme(s) :
Dichloroacetic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-207-0
Pression de vapeur
0.19 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
Point d'ébullition
192 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
-4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biotechnology
Remarque sur l'analyse
Absorbance at 310 nmReport onlyAUAssay (titration)99% minFormClear liquidFreezing point12°C minIdentity (IR-spectrum)Monochloroacetic acid0.20% maxTrichloroacetic acid1.00% maxWater (H2O)1000ppm max
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup