Principaux documents
DATAL0GGER95
Millipore
Enregistreur de données de température à -95 °C
-95°C single use data logger, for dry ice temperature measurement during shipment of pyromat® cells or pyrodetect cryoblood
Synonyme(s) :
Dispositif d’enregistrement de données, Enregistreur de données de température
1 UNIT
317,00 $
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
317,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111970
Nomenclature NACRES :
NB.79
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
plastic body
Niveau de qualité
Agence
ISO 17025
Conformité réglementaire
FDA 21CFR Part 11
Paramètres
0.05 kg operating weight
L × l × H
96 mm × 50 mm × 16 mm
Application(s)
pharmaceutical
Compatibilité
for use with PyroMAT® Cells and PyroDetect Cryoblood
Description générale
L'enregistreur de données de température à -95 °C est spécialement conçu pour enregistrer les températures ultra-basses, jusqu'à -95 °C, observées dans les colis avec glace carbonique.
La glace carbonique atteint habituellement des températures minimales d'environ -78 à 79 °C et la plupart des enregistreurs de données conçus pour fonctionner à -80 °C sont capables d'enregistrer ces données. Cependant, il arrive que la température de la glace carbonique chute en dessous de la plage prévue durant le transport, ce qui compromet la précision de l'enregistrement des températures.
La plage de l'enregistreur de données de température à -95 °C permet d'enregistrer les fluctuations pendant le transport et de mesurer des baisses supplémentaires, jusqu'à -95 °C.
Cet enregistreur de données de type plug-and-play, facile d'utilisation, enregistre la température toutes les deux minutes et génère un rapport de données au format PDF.
Application
L'enregistreur de données de température à -95 °C permet d'enregistrer et de présenter les données de température des cellules PyroMAT® et du sang cryoconservé PyroDetect expédiés dans de la glace carbonique.
Autres remarques
Ce produit à usage unique est fourni avec les cellules PyroMAT® ou le sang cryoconservé PyroDetect afin de surveiller la température durant le transport avec glace carbonique.
Il ne peut pas être vendu seul pour utilisation par le client après réception, car il est activé avant l'expédition.
Informations légales
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany