CW03F1E0
Cartouche Milligard® 0,2 µm de dimension de pores nominale
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
Milligard® Cartridge Filter 10 in. Code F 0.2 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Milligard®
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.9 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Surface de filtration
0.8 m2
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg/cartridge
Matrice
Milligard®
Dimension de pores
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Caractéristiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2