Principaux documents
CT10F1C50
Millipore
Cartouche de filtration Polygard® CT
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
50 PKG
1 339,00 $
1 339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
1 339,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Dimension de pores
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany