Principaux documents
CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Synonyme(s) :
Corning® 6400
1 EA
604,00 $
604,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
604,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
604,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille du robinet d'arrêt
6
Taille de l'obturateur
38
Fabricant/nom de marque
Corning 6400-2L
D.E. du corps
152 mm
Tige, D.E. × L
12 mm × 65 mm , below stopcock
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.