Documents
CS20MS01H1
Millipore
Filtres en profondeur Clarisolve®
High-density cell cultures
Synonyme(s) :
Filtres en profondeur de laboratoire Clarisolve de 20 µm, 0,014 m2 (0,15 pi2)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Largeur
7.4 cm (2.9 in.)
Surface de filtration
0.014 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
1.4-2.1 μg/L
Entrée
sample type liquid
Conductivité
0.80 – 1.59 μS/cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Application
Cultures cellulaires de haute densité
Caractéristiques
Qualité du filtre : 20MS
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L′intégrité est maintenue après 2 cycles d′autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Résidu de carbone organique total (COT) : Après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123  °C) et lavage à l′eau pure à un débit de 600 LMH pendant 10 minutes. Un échantillon a été prélevé à l′issue du lavage pour déterminer les valeurs typiques de COT.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable