Principaux documents
CS20MS01F1-X
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.11 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonyme(s) :
Clarisolve 20 m Pod Depth Filters, 0.11 m 2 (1.18 ft 2)
1 EA
1 043,00 $
1 043,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 043,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 043,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Matériaux
Millistak+® media
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Largeur
5.8 cm (2 in.)
Surface de filtration
0.11 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Description générale
Les filtres de profondeur CLARISOLVE® sont la première offre de clarification primaire avec une structure à gradient de densité spécialement conçue pour les distributions granulométriques des flux d'alimentation prétraités. Avec une capacité volumétrique améliorée et une turbidité réduite par rapport aux filtres de profondeur actuellement disponibles, l'étape de clarification des flux d'alimentation prétraités peut être traitée avec une empreinte considérablement réduite sans avoir besoin d'une étape de clarification secondaire.
Étant un dispositif à l'échelle μPod, le filtre de profondeur CLARISOLVE® offre le moyen le plus rapide et le plus efficace pour clarifier les flux à haute densité et transférer facilement les procédés d'amont en aval sans utiliser la centrifugation.
Ce filtre CLARISOLVE® se présente sous la forme d'un Pod avec une surface de filtration de 0,11 m2
Application
Cultures cellulaires de haute densité
Caractéristiques
Grade du filtre 20MS
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable