CP35
Anti-PSD-95 (Ab-2) Mouse mAb (7E3-1B8)
liquid, clone 7E3-1B8, Calbiochem®
680,00 $
About This Item
680,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E3-1B8, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Dlg4(29495)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:2000)
Immunofluorescence (1:200, indirect)
Immunoprecipitation (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Hualing, D., et al. 1997. Nature386, 279.
Kennedy, M.B. 1997. Trends in Neurosci.20, 264.
Sanes, J. 1997. Curr. Opin. Neurobiol.7, 93.
Cho., K.-O., et al. 1992. Neuron9, 929.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable