Principaux documents
CFSP22305PK
Millipore
Tampons absorbants en cellulose pour échantillon
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 5 sheets
Synonyme(s) :
Tampon absorbant, Tampon en cellulose, Tampon pour échantillon, Tampon à échantillon en fibres de cellulose, feuilles de 20 cm × 30 cm
5 SHEETS
56,10 $
56,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 SHEETS
56,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NA.47
56,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pack of 5 sheets
pkg of 5 sheets
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Filtre, L × l
20 cm × 30 cm
Épaisseur
0.83 mm
Description générale
Les tampons SureWick® sont conçus et optimisés pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tampons SureWick® en fibres de cellulose sont utilisés comme tampons pour échantillon ou absorbants dans les tests à flux latéral. Ce pack pour échantillons contient 5 feuilles de 20 cm x 30 cm de tampon en fibres de cellulose C083.
Application
Les tampons SureWick® sont optimisés pour une utilisation en tant que tampons pour échantillon, conjugués ou absorbants dans un vaste éventail de tests à flux latéral. Ils sont utilisés dans des domaines tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs spécifiques, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
Caractéristiques et avantages
  • Les tampons en fibres de cellulose SureWick® sont conçus à partir de fibres de cellulose non tissées, 100 % pures.
  • Ces tampons ne contiennent ni liants ni colles, qui peuvent interférer avec les performances des essais.
  • Fabriqués pour garantir une cohérence optimale, ils assurent un flux d'échantillon fiable et prévisible.
  • Ils présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Bénéficient d'un excellent support technique.
Informations légales
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany