Principaux documents
CFSP223000
Millipore
Tampons absorbants en cellulose pour échantillon
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Synonyme(s) :
Tampon absorbant, Tampon en cellulose, Tampon pour échantillon, Tampon à échantillon en fibres de cellulose C083, feuilles
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Conditionnement
pack of 100 sheets
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Filtre, L × l
20 cm × 30 cm
Épaisseur
0.83 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les tampons SureWick® sont conçus et optimisés pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tampons SureWick® en fibres de cellulose sont utilisés comme tampons pour échantillon ou absorbants dans les tests de flux latéral. Ce pack contient 100 feuilles de 20 cm x 30 cm de tampon en fibres de cellulose C083.
Application
Les tampons SureWick® sont optimisés pour une utilisation en tant que tampons pour échantillon, conjugués ou absorbants dans un vaste éventail de tests à flux latéral. Ils sont utilisés dans des domaines tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs spécifiques, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
Caractéristiques et avantages
  • Les tampons en fibres de cellulose SureWick® sont conçus à partir de fibres de cellulose non tissées, 100 % pures.
  • Ces tampons ne contiennent ni liants ni colles, qui peuvent interférer avec les performances des essais.
  • Fabriqués pour garantir une cohérence optimale, ils assurent un flux d'échantillon fiable et prévisible.
  • Ces tampons présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Bénéficient d'un excellent support technique.
Informations légales
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lyubov V Barshevskaya et al.
Biosensors, 9(4) (2019-10-02)
An immunochromatographic test system has been developed for the simultaneous rapid multiplex serodiagnostics of bovine brucellosis, tuberculosis, and leukemia. The test system is based on the use of a conjugate of gold nanoparticles with the chimeric protein Cysteine-A/G and three
Velu Ranganathan et al.
Analytical biochemistry, 588, 113471-113471 (2019-10-16)
An aptamer-based colorimetric lateral flow assay was developed for the detection of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). In this study, two approaches were examined using HER2 binding aptamers and gold nanoparticles. The first method used was a solution-based
Aapo Knuutila et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-02)
Most of the current serological diagnosis of pertussis is based on pertussis toxin (PT) IgG antibodies and does not differentiate between vaccination and infection-induced antibodies. PT is included in all of acellular pertussis vaccines available in the world. Multiplex testing