Documents
BX1777
Supelco
Butyl Alcohol
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)2CH2OH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-751-6
Pression de vapeur
6.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
Point d'ébullition
116-118 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 34 °C
Solubilité
66 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Absorption UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.25AU maxUV Abs. at 230 nm0.15AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup