BN-1L-BK
Anticorps anti-C (clone MS-24), réactif de groupage sanguin
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-C (clone MS-24) Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-24, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Concentration
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Produit filtré à l'aide d'un filtre terminal de 0,22 µm.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration.
La formulation du produit a été examinée à la lumière de l'Annexe IV de la Directive de l'UE sur les dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) afin d'appuyer l'enregistrement CE.
Produit réservé exclusivement à un usage in vitro.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1