Documents
AX1270
Supelco
Ammonium Chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Ammonium Chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.49
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
235-186-4
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 30 °C)
Pureté
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
Pf
338 °C (sublimed; External MSDS)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric)99.5% minCalcium (Ca)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxIdentificationTo pass testInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)5ppm maxPhosphate (PO4)2ppm maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-5.5
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable